Learn More
Chloroform, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. p-7120317
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15692770
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 25670100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
for IR spectroscopy, contains ∼0.5% ethanol as stabilizer,≥99.5%
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-66-3
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
Numero MDL MFCD00000826
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC Name cloroformio
SMILES ClC(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform
Nota nome Contains≈0.5% ethanol as stabilizer, for IR spectroscopy
Punto di fusione -63°C
Colore Colorless
Densità 1.492g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 60°C to 62°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.446
Quantità 100 mL
Numero UN UN1888
Beilstein 1731042
Densità vapore 4.1 (vs air)
Peso formulazione 119.38g/mol
Pressione del vapore 160mmHg (20°C)
Percent Purity ≥99.5%