Learn More
Chloroform, 99.9%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal™
Codice prodotto. 10399183 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10399183
Marca: Thermo Scientific Acros 326820025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-66-3, 513-35-9
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
Numero MDL MFCD00000826
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform
Punto di fusione -63.0°C
Nota nome Water <50 ppm, Stabilized
Densità 1.4800g/mL
Punti di ebollizione 61.0°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005% max.
Gravità specifica 1.48
Formula lineare CHCl3
Numero UN 1888
Viscosità 0.56 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 61
Acqua 0.005% max. (Coulometric)
Fieser 01,130; 08,92; 15,84
Indice di Merck 15, 2142
Informazioni di solubilità Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in acetone.
IUPAC Name cloroformio
Peso formulazione 119.38
Percent Purity 99.9%
Grado Ultrasecco
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroform, stabilized with amylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .