Läs mer
Chloroform, 99+%, Extra Pure, Stabilised with Amylene, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10725711 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in HDPE
HDPE bottle
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10725711
Brand: Fisher Chemical C/4920/PB17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 67-66-3
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
Specifikationer
Punto di fusione -63°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 61°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Plastic-coated Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Numero MDL 826
Pressione del vapore 213mbar at 20°C
Viscosità 0.56 mPaS at 20°C
IUPAC Name trichloromethane
Peso formulazione 119.38g/mol
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.