Learn More
Chloroform, 99+%, extra pure, stabilized with ethanol
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Can
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chloroform |
| Punto di fusione | -63.0°C |
| Informazioni di decomposizione | 290°C |
| Densità | 1.4800g/mL |
| Punti di ebollizione | 61.0°C |
| Quantità | 5 L |
| Imballaggio | Plastic Drum |
| Forma fisica | Liquido |
| Indice di rifrazione | 1.4443 to 1.4463 |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Chloroform, stabilized with ethanol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H331-Tossico se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.