Learn More
Chloroform, ACS Reagent, for determinations with dithizone, 99.0-99.4%, Honeywell Riedel-de Haen
Codice prodotto. 15603170
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
missing translation for 'unitSize'
1L
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 15603170
missing translation for 'mfr': Honeywell-Riedel-de Haen 310291L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
ACS Reagent, for determinations with dithizone, 99.0-99.4%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Chloroform
Punto di fusione -63°C (literature)
Nota nome ACS Reagent, for determinations with dithizone, 99.0-99.4%
CAS 67-66-3, 64-17-5
CAS min. % ≥90.0000%, ≥0.1000%
CAS max % ≤100.0000%, <1.0000%
Densità 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 60°C to 62°C
Quantità 1 L
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare CHCl3
Formula lineare CHCl3
Numero MDL MFCD00000826
Numero UN UN1888
Beilstein 1731042
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
IUPAC Name trichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 119.37
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Grado Reagente ACS