Learn More
Chloroform, CHROMASOLV™ for residue analysis, contains ∼1% ethanol as stabilizer, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chloroform |
| Punto di fusione | -63°C (literature) |
| Nota nome | CHROMASOLV™ for residue analysis, contains ∼1% ethanol as stabilizer, ≥99.8% |
| CAS min. % | ≥90.0000%, ≥0.1000% |
| CAS max % | ≤100.0000%, <1.0000% |
| Densità | 1.492 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Punti di ebollizione | 60°C to 62°C |
| Quantità | 1 L |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Note percentuale saggio | GC product+ethanol |
| Vedi altri risultati |