Learn More
Chloroform-d, 100% (Isotopic), contains 0.03% v/v TMS
Codice prodotto. 11354098
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Ea.
5 Ea.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11354098 5 Ea. pezzi 5
11364098 10 Ea. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11354098 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041388.KU
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 865-49-6 | CHCl3 | 120.375 g/mol
Widely used in the organic solvent for the NMR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 865-49-6
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 120.375
Numero MDL MFCD00000827
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Sinonimo chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
IUPAC Name trichloro(deuterio)methane
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform-d
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Densità 1.50 g/mL
Indice di rifrazione 1.4445
Sensibilità Light and Moisture
Quantità 5 Ea.
Punto di fusione -64°C
Punti di ebollizione 62°C
Numero UN UN1888
Informazioni di solubilità Miscible with organic solvents ethyl acetate,acetone.
Peso formulazione 120.38
Percent Purity 100%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) contains 0.03% v/v TMS