Learn More
ChloroForm, HPLC, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15558534 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15558534
Marca: Avantor J.T.Baker 917502
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
High purity solvents for use in analytical and preparative separations
    For use in Liquid Chromatography (HPLC & UHPLC) & Spectrophotometry; For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
Identificatori chimici
CAS 67-66-3
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
Numero MDL MFCD00000826
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC Name trichloromethane
SMILES ClC(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform
Quantità 1 L
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Note sul grado di purezza Meets ACS reagent chemical requirements
Gravità specifica 1L1=.48kg
Peso formulazione 119.38
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P281-Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.