Learn More
ChloroForm, HPLC, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 L
Imballaggio:
Glass container
Dimensione della confezione:
4L
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chloroform |
| CAS | 67-66-3 |
| Quantità | 4 L |
| Imballaggio | Glass container |
| Note sul grado di purezza | Meets ACS reagent chemical requirements |
| Gravità specifica | 1L1=.48kg |
| Formula molecolare | CHCl3 |
| Numero MDL | MFCD00000826 |
| Sinonimo | trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio |
| InChI Key | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P281-Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.