Learn More
Chloroform, Purified, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15558694
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15558694
Marca: Macron Fine Chemicals 443210
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Good quality chemical, filtered through a 0.2μm filter.
  • No current compendia
  • Formerly listed in the USP and NF compendium
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform
Punto di fusione -63.5°C
CAS 67-66-3
Colore Colorless
Aspetto Clear
Densità 1.48kg/L at 25°C
Punti di ebollizione 61.2°C
Quantità 1 L
Odore Sweet
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Filtered through a 0.2μm filter
Formula molecolare CHCl3
Numero MDL MFCD00000826
Acqua Passes test
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
IUPAC Name trichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 119.37
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Peso formulazione 119.4g/mol
Grado Purified
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P281-Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.