Learn More
Chloroform, for Trace Metal Analysis, Stabilised with Amylene, Primar™, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10753791 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
2.5L, Amber glass bottle
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10753791
Marca: Fisher Chemical C/4961/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
Punto di fusione -63°C
CAS 67-66-3
Colore Colorless
Punti di ebollizione 61°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Formula molecolare CHCl3
Numero MDL 826
Pressione del vapore 213mbar at 20°C
Viscosità 0.56 mPaS at 20°C
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
IUPAC Name trichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 119.37
Peso formulazione 119.38g/mol