Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorogenic acid, 98%
Codice prodotto. p-3735977 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10487670
Marca: Thermo Scientific Chemicals 109240010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 327-97-9 | C16H18O9 | 354.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 327-97-9
Formula molecolare C16H18O9
Molecular Weight (g/mol) 354.31
Numero MDL MFCD00003862
InChI Key CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
Sinonimo chlorogenic acid, 3-caffeoylquinic acid, chlorogenate, 3-o-caffeoylquinic acid, 3-3,4-dihydroxycinnamoyl quinic acid, heriguard, hlorogenic acid, caffeoyl quinic acid, 3-caffeoylquinate, unii-318adp12ri
PubChem CID 1794427
ChEBI CHEBI:16112
IUPAC Name (1S,3R,4R,5R)-3-[(E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoyl]oxy-1,4,5-trihydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)[C@@H]1O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorogenic acid
Nota nome Predominantly trans, From coffee seeds
Punto di fusione 205.0°C to 209.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 10, I, 271
Indice di Merck 15, 2143
Rotazione specifica -36
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Peso formulazione 354.3
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals, Powder, Needles or Chunks