Learn More
Chloromethyl phenyl sulfone, 99%
Codice prodotto. 10460860 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10460860 25 g Bottiglia in vetro 25g
10008229 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10460860 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 428740250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7205-98-3 | C7H7ClO2S | 190.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7205-98-3
Formula molecolare C7H7ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 190.65
Numero MDL MFCD00007551
InChI Key NXAIQSVCXQZNRY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chloromethyl phenyl sulfone, chloromethyl sulfonyl benzene, phenyl chloromethyl sulfone, chloromethylphenylsulfone, benzene, chloromethyl sulfonyl, chloromethylphenyl sulfone, 1-chloromethylsulfonyl benzene, chloromethyl sulphonyl benzene
PubChem CID 81625
IUPAC Name chloromethylsulfonylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloromethyl phenyl sulfone
Punto di fusione 51°C to 53°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5SO2CH2Cl
Quantità 25 g
Peso formulazione 190.65
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloromethyl phenyl sulfone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.