Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorophenol Red, pure, indicator grade
Codice prodotto. p-3756481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10487580
Marca: Thermo Scientific Chemicals undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4430-20-0 | C19H12Cl2O5S | 423.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4430-20-0
Formula molecolare C19H12Cl2O5S
Molecular Weight (g/mol) 423.26
Numero MDL MFCD00005877
InChI Key WWAABJGNHFGXSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo CPR, 3', 3''-Dichlorophenylsulfonphthalein
PubChem CID 20486
IUPAC Name 2-chloro-4-[3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1Cl)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Specifica
Absorbance 1000 (at lambda max) (calc. on dried substance) (A (1% min./1cm))
Materiale o nome chimico Chlorophenol Red
Nota nome Pure
Beilstein 19, II, 104
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 572 to 576nm (in 0.1 N NaOH)
Peso formulazione 423.26
Perdita all'essiccatura 8% max. (110°C)
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 1000 min. (575nm, in 0.1N NaOH)
Intervallo di transizione visivo From pH 4.8 (yellow) to pH 6.4 (purple)
Colore White to Cream
Quantità 10 g
Forma fisica Granular Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorophenol Red
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.