Learn More
Chloroplatinic Acid Hexahydrate, ACS Reagent, ≥37.50% Pt basis, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120321 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15671770
Marca: Honeywell-Fluka 2060831G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
ACS Reagent,≥37.50% Pt basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18497-13-7
Formula molecolare Cl6H14O6Pt
Molecular Weight (g/mol) 517.89
Numero MDL MFCD00149910
InChI Key PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
IUPAC Name platinum(4+) dihydrogen hexahydrate hexachloride
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroplatinic Acid Hexahydrate
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Formula lineare H2PtCl6 · 6H2O
Numero UN UN2507
Peso formulazione 517.9g/mol
Percent Purity ≥37.50% (Pt basis)
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass Bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroplatinic acid hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Chloroplatinic acidhexahydrate