Learn More
Chlorotriethylsilane, 98+%
Codice prodotto. p-7022664
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11482977
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15547.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 994-30-9 | C6H15ClSi | 150.72 g/mol
Chlorotriethylsilane is used in laboratory chemicals. It is used for preparing silylating agent and acts as a catalyst for lewis acid. It is used for executing chemical reactions for silicon oil, silicon resin and polysiloxane. It is also used for eradicating robe agent, and used as protective agent and leather surface treating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chlorotriethylsilane is used in laboratory chemicals. It is used for preparing silylating agent and acts as a catalyst for lewis acid. It is used for executing chemical reactions for silicon oil, silicon resin and polysiloxane. It is also used for eradicating robe agent, and used as protective agent and leather surface treating agent.
Solubility
Soluble in aprotic organic solvents.
Notes
Incompatible with bases, strong oxidizing agents, strong acids, alcohols, amines, ammonia, aldehydes and acetone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 994-30-9
Formula molecolare C6H15ClSi
Molecular Weight (g/mol) 150.72
Numero MDL MFCD00000507
InChI Key DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethylchlorosilane, silane, chlorotriethyl, triethylsilyl chloride, chloro triethyl silane, unii-q1a687m1py, triethyl silyl chloride, triethychlorosilane, chlorotrietylsilane, clsiet3, et3sicl
PubChem CID 13819
IUPAC Name chloro(triethyl)silane
SMILES CC[Si](Cl)(CC)CC
Specifica
Punti di ebollizione 145°C to 147°C
Materiale o nome chimico Chlorotriethylsilane
Punto di fusione ∼-75°C
Quantità 10 g
Formula lineare (CH3CH2)3SiCl
Numero UN UN2986
Beilstein 1732860
Punto d'infiammabilità 29°C (84°F)
Informazioni di solubilità Soluble in aprotic organic solvents.
Peso formulazione 150.73
Percent Purity ≥98%
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.431
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.899
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorotriethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Chlorotriethylsilane