Learn More
Chlorotriisopropylsilane, 97+%
Codice prodotto. p-7023626
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11483617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17376.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13154-24-0 | C9H21ClSi | 192.80 g/mol
Chlorotriisopropylsilane is used as a silylating agent in neucleotide synthesis. It is used as an intermediate in the manufacture of chemical substances such as pharmaceuticals and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chlorotriisopropylsilane is used as a silylating agent in neucleotide synthesis. It is used as an intermediate in the manufacture of chemical substances such as pharmaceuticals and in organic synthesis.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases, alcohols and amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13154-24-0
Formula molecolare C9H21ClSi
Molecular Weight (g/mol) 192.80
Numero MDL MFCD00009656
InChI Key KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled
PubChem CID 139400
IUPAC Name chloro-tri(propan-2-yl)silane
SMILES CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
Specifica
Punti di ebollizione 200°C
Materiale o nome chimico Chlorotriisopropylsilane
Quantità 10 g
Numero UN UN2987
Beilstein 1737446
Punto d'infiammabilità 62°C (144°F)
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 192.81
Percent Purity ≥97%
Odore Acrid
Indice di rifrazione 1.4535
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.908
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorotriisopropylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Chlorotriisopropylsilane