Learn More
Chlorthalidone, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200098913
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 16446858
Marca: Medchem Express HY15833
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
MedChemExpress Chlorthalidone is a thiazide-like diuretic used to treat hypertension.
Chlorthalidone is a thiazide-like diuretic used to treat hypertension.
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorthalidone
CAS 77-36-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H11ClN2O4S
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 41 mg/mL (121.03 mM)
SMILES O=S(C1=CC(C2(O)NC(C3=C2C=CC=C3)=O)=CC=C1Cl)(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 338.77
Peso formulazione 338.77
Percent Purity 99.76%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.