Learn More
Berkshire™ Choice™ SuperSorb
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16600014 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Quantità confezione:
75 Pk., 14/Cs. (Standard Packaging)
Dimensione della confezione:
pezzi 75
Codice prodotto. 16600014
Marca: Berkshire™ CHSS09.14
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Choice™ SuperSorb is a sealed edge cleanroom laundered 100% polyester knit wipe.
  • Critically low particles, fibers, ions and extractables
  • High abrasion resistance
  • Chemically compatible with IPA, Acetone and other solvents
  • Pinsonic design adds surface texture that aids in stubborn residue removal
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Polyester
Autoclavabile Autoclavable
Struttura Knit
Monouso Single-use
Bordi Sealed
Dimensioni (L x P) 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Quantità confezione 75 Pk., 14/Cs. (Standard Packaging)
Strato 2-ply
Sterilità Non sterile