Learn More
Cholesterol, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15835108 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
5g
Codice prodotto. 15835108
Marca: Thermo Scientific J13580.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 57-88-5
Formula molecolare C27H46O
Molecular Weight (g/mol) 386.664
Numero MDL MFCD00003646
InChI Key HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Sinonimo cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3 beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
PubChem CID 5997
ChEBI CHEBI:16113
IUPAC Name (3 S,8 S,9 S,10 R,13 R,14 S,17 R)-10,13-dimethyl-17-[(2 R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Cholesterol
Punto di fusione 147°C to 150°C
Densità 1.067
Punti di ebollizione 360°C
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 5 g
Beilstein 1915888
Gravità specifica 1.067
Peso formulazione 386.65
Forma fisica Powder