Learn More
Cholic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200097296
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
Codice prodotto. 16452519
Marca: Medchem Express HYN0324
MedChemExpress Cholic acid is a major primary bile acid produced in the liver and usually conjugated with glycine or taurine. It facilitates fat absorption and cholesterol excretion. Cholic acid is orally active.
Cholic acid is a major primary bile acid produced in the liver and usually conjugated with glycine or taurine. It facilitates fat absorption and cholesterol excretion. Cholic acid is orally active.
Specifica
Materiale o nome chimico Cholic acid
CAS 81-25-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H40O5
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (122.38 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](CCC(O)=O)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@@]21C
Molecular Weight (g/mol) 408.57
Peso formulazione 408.57
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.