Learn More
Choline Acetyltransferase/ChAT Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
443.00€ - 671.00€
Specifica
| Antigene | Choline Acetyltransferase/ChAT |
|---|---|
| Diluizione | Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18413162
|
Novus Biologicals
NBP2-33530-25ul |
25 μL |
443.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18143603
|
Novus Biologicals
NBP2-33530 |
0.1 mL |
671.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Choline Acetyltransferase/ChAT Polyclonal specifically detects Choline Acetyltransferase/ChAT in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifica
| Choline Acetyltransferase/ChAT | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| P28329 | |
| 1103 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: GLFSSYRLPGHTQDTLVAQNSSIMPEPEHVIVACCNQFFVLDVVINFRRLSEGDLFTQLRKIVKMASNEDERLPPIGLLTSDGRSEWAEARTVLVKDSTN | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Cellular Markers | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| acetyl CoA:choline O-acetyltransferase, ChAT, CHOACTase, Choline acetylase, choline acetyltransferase, choline O-acetyltransferase, CMS1A, CMS1A2, EC 2.3.1, EC 2.3.1.6 | |
| CHAT | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of human Choline Acetyltransferase/ChAT antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only