Learn More
CHRNA10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | CHRNA10 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.41 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16836785
|
Proteintech
55291-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16826785
|
Proteintech
55291-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This antibody is specific to CHRNA10.
Ionotropic receptor with a probable role in the modulation of auditory stimuli. Agonist binding may induce an extensive change in conformation that affects all subunits and leads to opening of an ion-conducting channel across the plasma membrane. The channel is permeable to a range of divalent cations including calcium, the influx of which may activate a potassium current which hyperpolarizes the cell membrane. In the ear, this may lead to a reduction in basilar membrane motion, altering the activity of auditory nerve fibers and reducing the range of dynamic hearing. This may protect against acoustic trauma.Specifica
| CHRNA10 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q9GZZ6, Q9JLB5 | |
| 504186, 57053, 64574 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CHRNA10 |
| 0.41 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CHRNA10, NACHR alpha 10, NACHRA10 | |
| Chrna10 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |