Learn More
Chroma Gesellschaft™ 8mm Plier Style Decapper
Codice prodotto. 10537932
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10537932
Marca: JG Finneran Associates 931008
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) tappo 8 mm
Tipo Plier-style Decapper
Da utilizzare con (apparecchiatura) 8 mm Caps