Learn More
Bryson Packaging™ Sacchetti richiudibili Minigrip™ Chroma Gesellschaft™
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
60 mm
140 mm
205 mm
280 mm
352 mm
Altezza (sistema metrico):
60 mm
140 mm
280 mm
325 mm
405 mm
Product Type:
Sample Bag
Write-on Bag
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descripción
- Clear in color
- Tight seal ensured
Especificaciones
Especificaciones
| Descrizione | Sacchetto risigillabile |
| Capacità (sistema metrico) | 1185 ml |
| Colore | Trasparente |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la conservazione di articoli di cancelleria e l'invio di campioni |
| Materiale | PE (Polietilene) |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Larghezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Product Type | Sample Bag |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido