Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Alox A Polypropylene SPE Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 730453
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10032981
  • 114.00€ / pezzi 30
Spedizione stimata: 15-01-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
6 mL
500mg
60 to 150 μm
SPE Column
SPE
Solid Phase Extraction
Chromabond Alox A
150 m2/g