Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 ec Polypropylene SPE Column
Codice prodotto. 10246181 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
2 g
5 g
10 g
Capacità colonna (sistema metrico):
15 mL
45 mL
70 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Codice prodotto. 10246181
Marca: Macherey-Nagel™ 730404
Solo null disponibili
Specifica
Materiale base Silica
Carico di carbonio 14%
Capacità colonna (sistema metrico) 15 mL
Tipo di colonna SPE
Peso del letto 2 g
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction
Dimensione particelle 45 μm
Assorbente Chromabond C18 ec
Tipo Solid Phase Extraction Column
Con tappo Yes
Tipo di funzionalità/interazione Non-polar, Hydrophobic
Dimensione del poro 60 μm
Area della superficie (sistema metrico) 500 m2/g