Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Polypropylene Column BIG packs
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
500 mg
1000 mg
Capacità colonna (sistema metrico):
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 250
Specifica
Specifica
| Materiale base | Silica |
| Carico di carbonio | 14% |
| Capacità colonna (sistema metrico) | 6 mL |
| Tipo di colonna | SPE |
| Peso del letto | 500 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction |
| Dimensione particelle | 45 μm |
| Assorbente | Chromabond C18 |
| Tipo | Solid Phase Extraction Column |
| Con tappo | No |
| Vedi altri risultati |