Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Polypropylene Column Fast Flow
Codice prodotto. 10337931 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
500 mg
1000 mg
Capacità colonna (sistema metrico):
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 50
Codice prodotto. 10337931
Marca: Macherey-Nagel™ 730008
Solo null disponibili
Specifica
Materiale base Silica
Carico di carbonio 14%
Capacità colonna (sistema metrico) 3 mL
Tipo di colonna SPE
Peso del letto 500 mg
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction
Dimensione particelle 100 μm
Assorbente Chromabond C18
Tipo Solid Phase Extraction Column
Tipo di funzionalità/interazione Polar secondary interaction
Dimensione del poro 60 μm
Area della superficie (sistema metrico) 500 m2/g