Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Polypropylene SPE Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
2 g
5 g
10 g
Capacità colonna (sistema metrico):
6 mL
45 mL
70 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 30
Specifica
Specifica
| Materiale base | Silica |
| Carico di carbonio | 14% |
| Capacità colonna (sistema metrico) | 45 mL |
| Tipo di colonna | SPE |
| Peso del letto | 5 g |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction Non-Polar Compounds |
| Dimensione particelle | 45 μm |
| Assorbente | Chromabond C18 |
| Tipo | Solid Phase Extraction Column |
| Con tappo | No |
| Vedi altri risultati |