Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Polypropylene SPE Hydra Column
Codice prodotto. 10184751 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
3 g
Capacità colonna (sistema metrico):
1 mL
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 30
pezzi 50
Codice prodotto. 10184751
Marca: Macherey-Nagel™ 730296
Solo null disponibili
Specifica
Materiale base Silica
Carico di carbonio 15%
Capacità colonna (sistema metrico) 3 mL
Tipo di colonna SPE Hydra
Peso del letto 200 mg
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction of Polar Analytes
Dimensione particelle 45 μm
Assorbente Chromabond C18
Tipo SPE Hydra Column
Con tappo No
Dimensione del poro 60 μm
Area della superficie (sistema metrico) 500 m2/g