Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C4 Polypropylene SPE Column
Codice prodotto. 10594162 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
100 mg
500 mg
Capacità colonna (sistema metrico):
1 mL
3 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 10594162
Marca: Macherey-Nagel™ 730227
Solo null disponibili
Specifica
Materiale base Silica
Carico di carbonio 7%
Capacità colonna (sistema metrico) 3 mL
Tipo di colonna SPE
Peso del letto 500 mg
Dimensione particelle 45 μm
Assorbente Chromabond C4
Tipo Solid Phase Extraction Column
Con tappo No
Dimensione del poro 60 μm
Area della superficie (sistema metrico) 500 m2/g