Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C4 Polypropylene SPE Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
100 mg
500 mg
Capacità colonna (sistema metrico):
1 mL
3 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Materiale base | Silica |
| Carico di carbonio | 7% |
| Capacità colonna (sistema metrico) | 1 mL |
| Tipo di colonna | SPE |
| Peso del letto | 100 mg |
| Dimensione particelle | 45 μm |
| Assorbente | Chromabond C4 |
| Tipo | Solid Phase Extraction Column |
| Con tappo | No |
| Dimensione del poro | 60 μm |
| Vedi altri risultati |