Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Drug II Polypropylene SPE Column
Codice prodotto. 12814301 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
100 mg
200 mg
500 mg
Capacità colonna (sistema metrico):
1 mL
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 12814301
Marca: Macherey-Nagel™ 730680
Specifica
Materiale base Silica
Capacità colonna (sistema metrico) 3 mL
Tipo di colonna SPE
Peso del letto 200 mg
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction Analysis of THC and Derivatives Acidic Analytes From Biological Fluids
Dimensione particelle 45 μm
Assorbente Chromabond Drug II
Tipo Solid Phase Extraction Column
Dimensione del poro 60 Å
Area della superficie (sistema metrico) 500 m2/g