Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Easy Polypropylene SPE Column
Codice prodotto. 12887821 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
200 mg
500 mg
1 g
Capacità colonna (sistema metrico):
3 mL
6 mL
15 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
pezzi 30
Codice prodotto. 12887821
Marca: Macherey-Nagel™ 730758
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Capacità colonna (sistema metrico) 15 mL
Tipo di colonna SPE
Peso del letto 1 g
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction
Dimensione particelle 80 μm
Assorbente Chromabond Easy
Tipo Solid Phase Extraction Column
Dimensione del poro 50 μm
Area della superficie (sistema metrico) 650 to 700 m2/g