Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Easy Polypropylene SPE Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
200 mg
500 mg
1 g
Capacità colonna (sistema metrico):
3 mL
6 mL
15 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
pezzi 30
Specifica
Specifica
| Capacità colonna (sistema metrico) | 15 mL |
| Tipo di colonna | SPE |
| Peso del letto | 1 g |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction |
| Dimensione particelle | 80 μm |
| Assorbente | Chromabond Easy |
| Tipo | Solid Phase Extraction Column |
| Dimensione del poro | 50 μm |
| Area della superficie (sistema metrico) | 650 to 700 m2/g |