Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Flash RS SiOH Cartridges
Codice prodotto. 12768322 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Include:
120 g SiOH
200 g SiOH
25 g SiOH
80 g SiOH
Lunghezza (sistema metrico):
165 mm
200 mm
240 mm
255 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
21.2 mm ID
30.8 mm ID
36.0 mm ID
60.0 mm ID
Pressione max:
12 bar
15 bar
21 bar
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 12
pezzi 15
pezzi 6
Codice prodotto. 12768322
Marca: Macherey-Nagel™ 732806
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for Flash separations from 10mg up to 300g. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Flash RS SiOH Cartridges are pre-packed columns for direct use in Teledyne Isco™ systems. Available in a range of sizes with 25–300g of SiOH adsorbent.
For convenient operation and reliable upscaling, these ready-to-use Flash cartridges can be used with the Isco Companion™ and other Teledyne Isco CombiFlash™ systems, or as a stand-alone version for all pump/detector combinations (e.g., from Biotage™, Büchi™)
  • Economical, ready to use cartridges increase flexibility and save time and money
  • Increases analytical safety—high pressure stability, excellent separation efficiency, good reproducibility
  • Packed with 25g to 200g SiOH adsorbent
  • Corresponding TLC plates: silica layers
  • Macherey-Nagel™ is one of the leading companies in silica and TLC
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale Polipropilene
Stile Female Luer lock inlet, male Luer outlet
Tipo Colonna flash
Diametro (sistema metrico) esterno 60.0 mm ID
Include 200 g SiOH
Tipo di colonna Colonna flash
Da utilizzare con (applicazione) Flash Chromatography
Da utilizzare con (apparecchiatura) Utilizzo diretto con Teledyne Isco Companion™, Rif
Pressione max 12 bar