Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond Florisil Adsorbent
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Specifica
Specifica
| Quantità | 100 g |
| Da utilizzare con (applicazione) | Organic Tin Compounds, Aliphatic Carboxylic Acids, PCBs, PAHs |
| Product Type | Chromabond Florisil Adsorbent |
| Dimensione particelle | 150 to 250 μm |