Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Florisil Glass SPE Column
Codice prodotto. 10093011 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
1 g
2 g
Dimensione della confezione:
pezzi 30
pezzi 4
Codice prodotto. 10093011
Marca: Macherey-Nagel™ 730082G
Specifica
Capacità colonna (sistema metrico) 6 mL
Tipo di colonna SPE
Peso del letto 1 g
Dimensione particelle 150 to 250 μm
Tipo Solid Phase Extraction Column