Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Florisil Polypropylene SPE Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Capacità colonna (sistema metrico):
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 30
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Capacità colonna (sistema metrico) | 6 mL |
| Peso del letto | 2 g |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction |
| Assorbente | Chromabond Florisil |
| Tipo | Solid Phase Extraction Column |