Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Florisil Polypropylene SPE Column
Codice prodotto. p-8012030 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Capacità colonna (sistema metrico):
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 30
pezzi 50
Codice prodotto. 10431282
Marca: Macherey-Nagel™ 730457
Specifica
Capacità colonna (sistema metrico) 3 mL
Tipo di colonna SPE
Peso del letto 200 mg
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction
Dimensione particelle 150 to 250 μm
Assorbente Chromabond Florisil
Tipo Solid Phase Extraction Column