Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Glass Cabinet
Glass cabinet for SPE vacuum manifolds
200.00€ - 312.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10535561
|
Macherey-Nagel™
730173 |
12 Columns |
200.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10726902
|
Macherey-Nagel™
730174 |
16 LV or 24 Column |
312.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
CHROMABOND™ vacuum manifold for simultaneous preparation of up to 12 samples. The manifold consists of a rectangular glass cabinet with a vacuum gauge and a polypropylene lid, that can hold the columns or cartridges. The replaceable valves on the lid allow individual vacuum control for each solid phase extraction column, if required. The cabinet is fitted with a variable rack with exchangeable partitions, that accept a wide variety of vessels like test tubes, measuring flasks, scintillation vials, autosampler vials, plastic vials and many more. The vacuum in the chamber can be adjusted with the control valve and read from the gauge.Specifica
Cabinet | |
Glass | |
1 Each |