Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Glass Empty SPE Column
Codice prodotto. 10053191 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Capacità colonna (sistema metrico):
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 30
pezzi 50
Codice prodotto. 10053191
Marca: Macherey-Nagel™ 730171
Solo null disponibili
Specifica
Capacità colonna (sistema metrico) 3 mL
Tipo di colonna Empty
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction
Tipo Empty Solid Phase Extraction Column
Include Glass fiber frits, filter element