Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-P Polypropylene SPE Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Capacità colonna (sistema metrico):
1 mL
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 30
Specifica
Specifica
| Capacità colonna (sistema metrico) | 6 mL |
| Tipo di colonna | SPE |
| Peso del letto | 200 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction |
| Dimensione particelle | 50 to 100 μm |
| Assorbente | Chromabond HR-P |
| Tipo | Solid Phase Extraction Column |
| Area della superficie (sistema metrico) | 1200 m2/g |