Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-P Polypropylene SPE Column
Codice prodotto. 10536871 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Capacità colonna (sistema metrico):
1 mL
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 30
Codice prodotto. 10536871
Marca: Macherey-Nagel™ 730111
Specifica
Capacità colonna (sistema metrico) 6 mL
Tipo di colonna SPE
Peso del letto 500 mg
Dimensione particelle 50 to 100 μm
Tipo Solid Phase Extraction Column
Area della superficie (sistema metrico) 1200 m2/g