missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-P Polypropylene SPE Column BIG Pack

Codice prodotto. 12800991 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Capacità colonna (sistema metrico):
3 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12800991

Marca: Macherey-Nagel™ 730108.250

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Capacità colonna (sistema metrico) 3 mL
Tipo di colonna SPE
Dimensione particelle 50 to 100 μm
Tipo Solid Phase Extraction Column
Area della superficie (sistema metrico) 1200 m2/g
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato