Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-X Polypropylene SPE Column
Codice prodotto. 12431648 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Capacità colonna (sistema metrico):
1 mL
3 mL
6 mL
15 mL
Descrizione:
Adsorbent Weight: 100mg
Adsorbent Weight: 1g
Adsorbent Weight: 200mg
Adsorbent Weight: 30mg
Adsorbent Weight: 500mg
Adsorbent Weight: 60mg
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 30
Codice prodotto. 12431648
Marca: Macherey-Nagel™ 730931
Solo null disponibili
Specifica
Capacità colonna (sistema metrico) 3 mL
Tipo di colonna SPE
Descrizione Adsorbent Weight: 200mg
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction
Dimensione particelle 85 μm
Assorbente Chromabond HR-X
Tipo Solid Phase Extraction Column
Forma particelle Spherical
Dimensione del poro 55 to 60 μm
Area della superficie (sistema metrico) 1000 m2/g