Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-X Polypropylene SPE Column BIG Pack
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 250
Specifica
Specifica
| Capacità colonna (sistema metrico) | 6 mL |
| Tipo di colonna | SPE |
| Peso del letto | 200 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction |
| Dimensione particelle | 85 μm |
| Assorbente | Chromabond HR-X |
| Tipo | Solid Phase Extraction Column |
| Forma particelle | Spherical |
| Dimensione del poro | 55 to 60 Å |
| Area della superficie (sistema metrico) | 1000 m2/g |