Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XC Polypropylene SPE Column
Codice prodotto. 12810961 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
30 mg
60 mg
150 mg
200 mg
500 mg
Capacità colonna (sistema metrico):
1 mL
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 30
Codice prodotto. 12810961
Marca: Macherey-Nagel™ 730952
Solo null disponibili
Specifica
Materiale base PS/DVB Copolymer
Capacità colonna (sistema metrico) 3 mL
Tipo di colonna SPE
Peso del letto 200 mg
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction
Dimensione particelle 85 μm
Assorbente Chromabond HR-XC
Tipo Solid Phase Extraction Column
Forma particelle Spherical
Dimensione del poro 65 to 75 Å
Area della superficie (sistema metrico) 800 m2/g