Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PCA Polypropylene SPE Column
Codice prodotto. 10216951 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
500 mg
1 g
Capacità colonna (sistema metrico):
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 30
pezzi 50
Codice prodotto. 10216951
Marca: Macherey-Nagel™ 730484
Specifica
Materiale base Silica
Capacità colonna (sistema metrico) 6 mL
Tipo di colonna SPE
Peso del letto 1 g
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction
Dimensione particelle 45 μm
Assorbente Chromabond PCA
Tipo Solid Phase Extraction Column
Dimensione del poro 60 μm
Area della superficie (sistema metrico) 500 m2/g